Merck
684430
Sigma-Aldrich
[6,6]-フェニルC61ブタン酸メチルエステル
>99%
別名:
1-[3-(メトキシカルボニル)プロピル]-1-フェニル-[6.6]C61, 3′H-シクロプロパ[1,9] [5,6]フラーレン-C60-Ih-3′-ブタン酸 3′-フェニルメチルエステル, PCBM, [60]PCBM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥131,000
¥131,000
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H14O2
CAS番号:
分子量:
910.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥131,000
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
functionalized fullerene
品質水準
アッセイ
>99%
フォーム
powder
溶解性
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 3.7 eV 
半導体特性
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
SMILES記法
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI Key
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[6,6]-フェニルC61酪酸メチルエステル([60]PCBM)は、フラーレン(C60)よりも有機分子中での拡散が良好なメタノフラーレンです。電子移動能が高いため、電気化学の主な用途で電子受容体として使用できます。[1][2]
アプリケーション
[60]PCBMは、有機光起電力(OPV)、[3][4]、ペロブスカイト太陽電池(PSC)、[5][6]有機電界効果トランジスタ(OFET)[7][8]、および光検出器[9]などのさまざまなエネルギー関連用途で、低コストかつ表面積の大きい電子輸送材として汎用されているn型半導体です。
可溶性のn-チャンネル有機半導体。プラスチック電子工学、特にバルクヘテロ接合 OFETおよび太陽電池(PV)のn型層としての使用。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
684430-VAR:
684430-BULK:
684430-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Field-effect transistor structures on the basis of poly (3-hexylthiophene), fullerene derivatives (60) PCBM,(70) PCBM, and nickel nanoparticles.
Aleshin N, et al.
Physics of the Solid State, 58(9), 1882-1890 (2016)
Improving the photo current of the (60) PCBM/P3HT photodetector device by using wavelength-matched photonic crystals.
Li S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(8), 1500-1504 (2014)
First-principles investigation of organic photovoltaic materials C 60, C 70,(C 60) PCBM, and bis-(C 60) PCBM using a many-body G 0 W 0-Lanczos approach.
Qian X, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 91(24), 245105-245105 (2015)
Efficient and highly air stable planar inverted Perovskite solar cells with reduced Graphene oxide doped PCBM electron transporting layer.
Kakavelakis G, et al.
Advanced Energy Materials, 7(7), 1602120-1602120 (2017)
Independent control of open-circuit voltage of organic solar cells by changing film thickness of MoO3 buffer layer
Kinoshita, Y.; Takenaka, R.; Murata, H.
Applied Physics Letters, 92, 243309-243309 (2008)
資料
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
n型半導体フラーレン誘導体であるPCBMの特性と応用について、フローニンゲン大学のJan C. Hummelen教授に解説していただきました。
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。