Merck
753947
Sigma-Aldrich
ICMA
97% (HPLC)
別名:
C60誘導体、インデン-C60 モノ付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C69H8
CAS番号:
分子量:
836.80
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
97% (HPLC)
形状
solid
損失
0.5 wt. %, 390 °C
mp
320-340 °C
軌道エネルギー
LUMO 3.84 eV (CV)
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICMA (1:1)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 10.56 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.69 V
  • Fill Factor (FF): 0.54
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.92 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICMA(1:1)/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 9.66 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.65 eV
  • Fill Factor (FF): 0.59
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.65 %
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dipole moment of indene-C60 monoadduct (ICMA) was estimated to be 2.34 debye. Film formation of ICMA under optimum conditions was studied.1 As a potential candidate for field effect transistors (FETs), ICMA exhibits unipolar n-channel characteristics and high electron mobility.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753947-VAR:
753947-BULK:
753947-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polarity and Air-Stability Transitions in Field-Effect Transistors Based on Fullerenes with Different Solubilizing Groups.
Yu H, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 5(11), 4865-4871 (2013)
Hyunbum Kang et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(1), 110-116 (2011-12-14)
The ability to tune the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO)/highest occupied molecular orbital (HOMO) levels of fullerene derivatives used as electron acceptors is crucial in controlling the optical/electrochemical properties of these materials and the open circuit voltage (V(oc)) of solar
Beyond PCBM: Understanding the Photovoltaic Performance of Blends of Indene-C60 Multiadducts with Poly(3-hexylthiophene)
Nardes, A. M.; et al.
Advances in Functional Materials, 22, 4115-4127 (2012)
資料
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。
すべて表示