Merck
684163
Sigma-Aldrich
インダン-1,2-ジオン
97%
別名:
1H-インデン-1,2(3H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,800
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
117-124 °C
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
InChI Key
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
インダン-1,2-ジオンは、法医学分野で広く用いられている潜在指紋の検出試薬です[1][2]。また、多環式アレン系や5員環を含むヘテロアレン系の合成にも用いられています。[3][4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684163-BULK:
684163-1G:
684163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bent N-Heteroarenes.
Hahn S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(18), 8485-8494 (2016)
Optimisation and evaluation of 1,2-indanedione for use as a fingermark reagent and its application to real samples.
Wallace-Kunkel C, et al.
Forensic Science International, 168(1), 14-26 (2007)
Chemical development of latent fingerprints: 1, 2-indanedione has come of age.
Wiesner S, et al.
Journal of Forensic Sciences, 46(5), 1082-1084 (2001)
Patrick Fritz et al.
Forensic science international, 257, 20-28 (2015-08-19)
Dimethylaminocinnamaldehyde was re-evaluated as a wet contact reagent for the treatment of latent fingermarks on porous substrates. A new formulation (consisting of 0.028 g p-dimethylaminocinnamaldehyde, 0.84 mL glacial acetic acid, 6.2 mL ethyl acetate and 0.993 L 40-60 °C petroleum
A Combined Experimental and Theoretical Study of the Ammonium Bifluoride Catalyzed Regioselective Synthesis of Quinoxalines and Pyrido[2,3-b]pyrazines.
Lassagne F, et al.
Synthesis, 47, 2680-2689 (2015)