表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥64,100 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥191,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H6N2O
CAS番号:
分子量:
182.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
134499
Quality Segment
mp
229-233 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
InChI key
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,8-ジアザフルオレン-9-オン (DFO) は、紙や他の物質上の現場指紋を検出するための科学捜査に使用されます。DFOは、アミノ酸と高い蛍光性の誘導体を形成します(励起約470nm;蛍光約570nm)。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
アミノ酸と高蛍光性誘導体を形成する試薬(励起~470 nm;発光~570 nm)。紙上の潜在指紋を高感度に検出するために用いられます。
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description - | description 97% | description ≥97% |
| fluorescence λex 470 nm; λem 570 nm | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear | solubility toluene: soluble(lit.), THF: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.) | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 229-233 °C | mp 214-217 °C (lit.) | mp - |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
33484-VAR: + 33484-1G: + 33484-250MG: + 33484-BULK:
jan