Merck
682403
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
分子量:
132.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
分子量
132.12 (atom % calculation)
bp
181 °C
mp
-43 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.9 °F - closed cup
引火点(℃)
84.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682403-BULK:
682403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)