Merck
758604
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(1,1-dibutylurea)
97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H44N4O2
分子量:
432.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
SMILES記法
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
InChI Key
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)