Merck
490725
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Pyruvic acid-2-13C sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥69,900
1 G
¥102,000
¥69,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥69,900
1 G
¥102,000
About This Item
化学式:
CH313COCO2Na
CAS番号:
分子量:
111.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥69,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-CGOMOMTCSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490725-1G:
490725-VAR:
490725-500MG:
490725-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.