Merck
164100
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル ナトリウム塩
別名:
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥15,600
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥15,600
About This Item
化学式:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
152.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90-110% (perchloric acid titration)
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: sodium
不純物
≤10% Acetic acid sodium salt
mp
168 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
InChI Key
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
164100-250G:
164100-1KG:
164100-VAR:
164100-50G:
164100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)