Merck
681555
Sigma-Aldrich
1-[2-[Bis(tert-butyl)phosphino]phenyl]-3,5-diphenyl-1H-pyrazole
96%
別名:
TrippyPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H33N2P
CAS番号:
分子量:
440.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
138-142 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccccc1-n2nc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H33N2P/c1-28(2,3)32(29(4,5)6)27-20-14-13-19-25(27)31-26(23-17-11-8-12-18-23)21-24(30-31)22-15-9-7-10-16-22/h7-21H,1-6H3
InChI Key
JAIIBHBCNPAPPF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒に用いられます。
  • パラジウム触媒によるクロスカップリング-アルキン環化
  • ジケトンのヘテロ環形成
Non-proprietary ligand for palladium-catalyzed amination or aryl halides including aryl chlorides. Works best when the palladium source is Pd2(dba)3 (328774).[1][2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681555-5G:
681555-VAR:
681555-BULK:
681555-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 1727-1727 (2003)
Tetrahedron Letters, 47, 3727-3727 (2006)