Merck
680710
Sigma-Aldrich
ロジウム-炭素
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,900
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,900
About This Item
化学式:
Rh
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit excludes wt. of H2O
Matrix
carbon, wet support
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法的情報
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680710-5G:4548173923345
680710-BULK:
680710-1G:4548173923338
680710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.