Merck
212857
Sigma-Aldrich
ロジウム-アルミナ
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
別名:
Rh/Al2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,300
5 G
¥93,500
25 G
¥239,000
¥34,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,300
5 G
¥93,500
25 G
¥239,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
Matrix
alumina support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ロジウム-アルミナ(Rh/Al2O3)(5重量%の負荷、アルミナ支持体マトリックス、粉末)は、溶融炭酸塩型燃料電池を用いた水素生産で実施されるエタノール水蒸気改善の触媒として使用されます。[1][2]Rh/Al2O3は、水素化ホウ素ナトリウム(NaBH4)からの水素生産でも触媒として使用できます。[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212857-25G:4548173982182
212857-BULK:
212857-VAR:
212857-1G:4548173982175
212857-5G:4548173982199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calorimetric study on oxidation of alumina supported rhodium by dioxygen
Wang, CB, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 120(1), 179-184 (1997)
Real-time XAFS analysis of Rh/alumina catalyst
Dohmae K, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 40(13), 1751-1754 (2008)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)