安全性情報
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
ルテニウム5%-活性炭, 5% Ru basis
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
濃度
5% Ru
関連するカテゴリー
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
84031-VAR:
84031-BULK:
84031-5G:
84031-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)