Merck
680559
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BClO2
CAS番号:
分子量:
170.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
228-232 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • フルオレン合成のためのIntromolecular芳香族カルベノイド挿入
  • ムスカリン性アセチルコリン受容体サブタイプM1アゴニスト活性をもつ、ビアリールアミドの合成
  • 皮膚疾患に用いるボリン酸ピコリネートエステルの調製
  • 慢性疼痛治療に用いるTRPV1アンタゴニストの合成
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
680559-VAR:
680559-1G:
680559-BULK:
680559-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)