Merck
656607
Sigma-Aldrich
Cyclopentanesulfonyl chloride
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,800
¥14,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9ClO2S
CAS番号:
分子量:
168.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4918
密度
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
656607-VAR:
656607-1G:
656607-5G:
656607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.