Merck
639370
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-2-メチルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
2-メチル-4-メトキシフェニルボロン酸, 2-メチル-4-メトキシベンゼンボロン酸, 4-メトキシ-2-メチルベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,500
¥4,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,500
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の生物活性分子の調製のための反応剤として用いられます。
  • 17ß-水酸化ステロイド脱水素酵素2型阻害剤としてのヒドロキシフェニルナフトールの調製
以下の反応物質です。
  • ヘリカルにキラルなポリキノキサリンホスフィンとポリホスフィンの重合体とパラジウムの錯体が触媒する、不斉鈴木カップリングによる、軸方向にキラルなビアリールホスホン酸の調製
  • アリールピリミジンの調製と、位置選択的アセトキシル化でのその利用
  • 銅フルオロアパタイト触媒によるアリール化を介する、N-アリール化アゾールの調製
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
639370-BULK:
639370-1G:
639370-5G:
639370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)