Merck
679674
Sigma-Aldrich
2-ベンジルオキシ-1-メチルピリジニウム トリフラート
96%
別名:
Bn-OPT, Dudley 試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,800
5 G
¥43,700
¥12,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,800
5 G
¥43,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14F3NO4S
CAS番号:
分子量:
349.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
85-91 °C
官能基
fluoro
phenyl
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C[n+]1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14NO.CHF3O3S/c1-14-10-6-5-9-13(14)15-11-12-7-3-2-4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-10H,11H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
DUXHYQYOPHEFGC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Dudley 試薬
  • 中性条件下におけるアルコールのベンジル保護に用いる新規試薬です[1][2]。トリエチルアミン存在下カルボン酸のベンジルエステルの選択的生成を促進します。[3]
法的情報
FSURF ライセンスで販売、US 特許 7,754,909 および関連特許適用。表示されたライセンスは、大きさに制限はなく、購入したエンドユーザーに付与されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679674-5G:
679674-1G:
679674-VAR:
679674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kevin W C Poon et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3923-3927 (2006-05-06)
2-Benzyloxy-1-methylpyridinium triflate (1) is a stable, neutral organic salt that converts alcohols into benzyl ethers upon warming. The synthesis and reactivity of 1 are described herein. Benzylation of a wide range of alcohols occurs in good to excellent yield.
Jumreang Tummatorn et al.
The Journal of organic chemistry, 72(23), 8962-8964 (2007-10-16)
Triethylamine (Et3N) mediates esterification reactions between the title reagent (1) and carboxylic acids. Alcohols, phenols, amides, and other sensitive functionality are not affected; a dual role for Et3N as a promoter and a scavenger is postulated. Benzyl esters are obtained
Dudley, G. B. et al.
Synlett, 3142-3142 (2005)
資料
Dudley Reagents provide mild protection for alcohols and carboxylic acids in synthesis.