Merck
676594
Sigma-Aldrich
ピルビン酸エチル-3-13C
99 atom % 13C
別名:
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
117.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
bp
144 °C
mp
-58 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
InChI Key
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
676594-BULK:
676594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)