Merck
1.16896
Supelco
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
別名:
Chlorine chemical test strips, Chlorine test strip for instrument reader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Chlorine Test, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
詳細
quantitative
品質水準
製品種目
Reflectoquant®
特定アナライト
chlorine
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
測定範囲
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
適合性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
検出方法
reflectometric
保管温度
2-8°C
詳細
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.5 - 10.0 mg/l Cl₂ Reflectoquant®
The Reflectoquant Chlorine test includes test strips and all necessary additional reagents and is a rapid exploratory test for free chlorine and intended primarily for checking the use of chlorinated disinfectants. Chlorine containing disinfectants are most widely used. They are applied particularly to disinfect drinking water and swimming pool water. On the test strip, chlorine oxidizes an organic compound to a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the chlorine concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for chlorine. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
アナリシスノート
function control: conforms
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
法的情報
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Chlorine Test
Chlorine Test colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
Supelco
1.14801
Chlorine Test
Chloride Test colorimetric, 3-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14753
Chloride Test
資料
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
消毒管理についてご説明し、さらに測光分析および反射光分析に基づく管理方法と装置に利用できるさまざまな消毒剤の選択肢の中から最適な消毒剤を選択する方法について説明します。
プロトコル
Preparation of a standard solution for total chlorine.
全塩素用標準溶液の調製。
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
すべて表示
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.