Merck
HS28714K
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥25,360
¥25,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥25,360
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
¥25,360
Check Cart for Availability
物質
black (polyurethane)
H ×直径
181 × 234 mm
キャパシティ
4 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
特徴および利点
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)