Merck
676071
Sigma-Aldrich
Hydroxyethyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4D3H5O3
CAS番号:
分子量:
120.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
含みます
4-methoxyphenol as stabilizer
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
InChI Key
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676071-BULK:
676071-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)