Merck
456349
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
2-Propenoic-2,3,3-d3 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCO2D
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
不純物
≤5% D2O
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D/hD
InChI Key
NIXOWILDQLNWCW-JMLDNBOGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
456349-1G:4548173153933
456349-500MG:4548173153940
456349-VAR:
456349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)