Merck
668338
Sigma-Aldrich
9-ウンデシン-1-オール
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O
CAS番号:
分子量:
168.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.466
bp
92-93 °C/0.03 mmHg
密度
0.866 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
InChI Key
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
668338-BULK:
668338-VAR:
668338-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1