詳細
塩化スズ(IV)はルイス酸としての特性を示し、ゾル-ゲル法によるSnO2ナノ粒子の合成で一般的に使用されています。
アプリケーション
塩化スズ(IV)溶液は、ポリサルホンのクロロメチル化反応によるポリマー電解質メンブレン作成に使用することができます。
包装
25 mL Sure/Seal™ボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249955-4X25ML:4548173318851
249955-BULK:
249955-100ML:4548173223179
249955-VAR:
249955-800ML:4548173223186
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular addition compounds of tin (IV) chloride. I. Interaction with benzonitriles in benzene solution.
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 331-334 (1961)
Phosphoric acid doped polysulfone membranes with aminopyridine pendant groups and imidazole cross-links.
European Polymer Journal, 72(20), 102-113 (2015)
Solid-State and Solution Structural Study of Acetylacetone-Modified Tin (IV) Chloride Used as a Precursor of SnO2 Nanoparticles Prepared by a Sol- Gel Route.
Chemistry of Materials, 16(20), 3885-3894 (2004)
Environmental science & technology, 37(10), 2184-2191 (2003-06-06)
In this study, the immobilization mechanisms of Sn(IV) onto calcium silicate hydrates (C-S-H) and hardened cement paste (HCP) have been investigated by combining wet chemistry experiments with X-ray absorption spectroscopy (XAS). Evidence is presented which demonstrates the formation of a
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(47), 14989-14995 (2012-10-04)
Determining the structure of reactive intermediates is the key to understanding reaction mechanisms. To access these structures, a method combining structural sensitivity and high time resolution is required. Here ultrafast polarization-dependent two-dimensional infrared (P2D-IR) spectroscopy is shown to be an