Merck
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,500
500 MG
¥67,900
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,500
500 MG
¥67,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H36P2
CAS番号:
分子量:
506.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
143-147 °C
官能基
phenyl
phosphine
SMILES記法
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
InChI Key
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane can be used:
  • As a chiral ligand in the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethyne yielded [70]fullerene enantiomers; catalyzed by silver.[1]
  • As a component of the catalytic system along with silver, which is used for the synthesis of fullerene hybrids.[2]
法的情報
Sold in collaboration with Namena Corp. for research purposes only.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
667811-100MG:
667811-BULK:
667811-VAR:
667811-500MG:
667811-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)