Merck
667544
Sigma-Aldrich
塩化リチウム 溶液
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
別名:
Lithium chloride, Lithium monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
不純物
≤50 ppm water
密度
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化リチウム(LiCl)は、アルコールを塩化アルキルに変換できる求核性塩化物アニオン源です。[1]リチウムジイソプロピルアミド(LDA)を介した広範なアレーンのオルソリチオ化を触媒します。[2]LiCl溶液も、有機亜鉛ハロゲン化物の調製に用いられます。[3]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
667544-100ML:4548173239330
667544-VAR:
667544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On-demand synthesis of organozinc halides under continuous flow conditions.
Berton, Mateo et al.
Nature Protocols, 13(1), 324-324 (2018)
Lithium Chloride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Lekha Gupta et al.
The Journal of organic chemistry, 74(5), 2231-2233 (2009-02-05)
Ortholithiations of a range of arenes mediated by lithium diisopropylamide (LDA) in THF at -78 degrees C reveal substantial accelerations by as little as 0.5 mol % of LiCl (relative to LDA). Substrate dependencies suggest a specific range of reactivity
Sima Rahman et al.
PloS one, 7(12), e51746-e51746 (2012-12-29)
Lineage allocation of the marrow mesenchymal stem cells (MSCs) to osteoblasts and adipocytes is dependent on both Wnt signaling and PPARγ2 activity. Activation of PPARγ2, an essential regulator of energy metabolism and insulin sensitivity, stimulates adipocyte and suppresses osteoblast differentiation
Qi Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14765-14770 (2013-08-22)
Diphtheria toxin-mediated, acute ablation of hypothalamic neurons expressing agouti-related protein (AgRP) in adult mice leads to anorexia and starvation within 7 d that is caused by hyperactivity of neurons within the parabrachial nucleus (PBN). Because NMDA glutamate receptors are involved
資料
PEPPSI 含窒素ヘテロ環カルベン-パラジウム触媒系は、触媒作用における効率と官能基適用性を高めます。
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.