Merck
665347
Sigma-Aldrich
(S,R)-(+)-(3,5-ジオキサ-4-ホスファシクロヘプタ[2,1-a:3,4-a′]ジナフタレン-4-イル)-(1-フェニルエチル)アミン
96%
別名:
(+)-N-(1(R1-フェニルエチル)-ジナフト[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-4-アミン,.(11b,S)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H25NO2P
CAS番号:
分子量:
438.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
213-220 °C
SMILES記法
C[C@@H](NP1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45)c6ccccc6
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-19(20-9-3-2-4-10-20)29-32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-19,29H,1H3/t19-/m1/s1
InChI Key
OXUOPBPAVLQNGC-LJQANCHMSA-N
法的情報
Sold under license from DSM for research purposes only.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665347-VAR:
665347-BULK:
665347-100MG:
665347-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)