Merck
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
別名:
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13NO4S2
CAS番号:
分子量:
395.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
255-260 °C
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
InChI Key
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790737-BULK:
790737-1G:
790737-VAR:
790737-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.
不斉対アニオン指向触媒(ACDC:asymmetric counteranion-directed catalysis)は、エナンチオ選択的合成において複数の重要な用途があります。