Merck
665290
Sigma-Aldrich
(S,S,S)-(+)-(3,5-ジオキサ-4-ホスファシクロヘプタ[2,1-a:3,4-a']ジナフタレン-4-イル)ビス(1-フェニルエチル)アミン
97%
別名:
(+)-N,N-ビス[(1S)-1-フェニルエチル]-ジナフト[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-4-アミン,(11bR)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,200
500 MG
¥54,500
2 G
¥187,000
¥20,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,200
500 MG
¥54,500
2 G
¥187,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H30NO2P
CAS番号:
分子量:
539.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
88-89 °C
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NO2P/c1-25(27-13-5-3-6-14-27)37(26(2)28-15-7-4-8-16-28)40-38-33-23-21-29-17-9-11-19-31(29)35(33)36-32-20-12-10-18-30(32)22-24-34(36)39-40/h3-26H,1-2H3/t25-,26-/m0/s1
InChI Key
LKZPDRCMCSBQFN-UIOOFZCWSA-N
アプリケーション
ジアルキル亜鉛のさまざまなMichael受容体への銅触媒による高エナンチオ選択的な共役付加反応に用いられるキラルなホスホロアミダイト配位子。[1][2][3]ジエチル亜鉛を用いたパラジウム触媒による極性転換(umpolung) アリル化反応にも用いられています[4]
The product may be used as a ligand in:
  • Iridium-catalyzed allylic etherification of acyclic, achiral allylic carbonates with potassium silanolates to form chiral allylic alcohols.[5]
  • Palladium-catalyzed asymmetric allylic cyclisation of N-tosyl and N-benzyl carbonates to form the corresponding pyrrolidine and piperidine derivatives, respectively.[6]
  • Intramolecular iridium-catalyzed allylic cyclizationof (E)-allylic methyl carbonates to form 2,5-trans/cis pyrrolidine derivatives.[7]
特徴および利点
Advantages of the MonoPhos® ligands:[8]
  • Superior enantiocontrol in numerous transformations
  • High activities at low catalyst loadings
  • Hydrogenations under low-pressure conditions
法的情報
DSMのライセンスを受けて研究用途に限って販売しています。
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665290-VAR:
665290-2G:
665290-500MG:
665290-100MG:
665290-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marcovic', D.; Hartwig, J. F.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Enantioselective synthesis of N-heterocycles via intramolecular Pd (0)-catalysed allylic amination.
Olszewska B, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9551-9556 (2013)
Asymmetric synthesis of 2, 5-disubstituted 3-hydroxypyrrolidines based on stereodivergent intramolecular iridium-catalyzed allylic aminations.
Natori Y, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(12), 1983-1994 (2014)
Privileged Ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 7-7 null
Organic & Biomolecular Chemistry, 4, 1278-1278 (2006)
資料
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.