Merck
665231
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラノ]エタン
kanata purity
別名:
(R,R)-Me-BPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28P2
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.534
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
密度
0.940 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1CCP2[C@H](C)CC[C@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI Key
IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Pyr. Liq. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
665231-BULK:
665231-500MG:
665231-VAR:
665231-100MG:
665231-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.