Merck
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
別名:
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2O2S
CAS番号:
分子量:
209.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
150-152 °C/11 mmHg
mp
43-47 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
InChI Key
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
銅触媒またはルテニウム触媒不斉シクロプロパン化で使用するキラルなビスオキサゾリン配位子合成用のビルディングブロックです[1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
662941-1G:
662941-BULK:
662941-VAR:
662941-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)