Merck
722081
Sigma-Aldrich
2,5-フランジカルボン酸
97%
別名:
FDCA, デヒドロ粘液酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O5
CAS番号:
分子量:
156.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,5-フランジカルボン酸(FDCA)は、ポリエステルの生産における再生可能な、より環境に優しいテレフタラートの代替品です。バイオベースのポリエステルおよびその他の様々なポリマーの合成の前駆体として広く使用されています。
また、数種の有機金属フレームワーク(MOF)の合成におけるFDCAの応用も報告されています。
その他情報
2,5-フランジカルボン酸は、バイオベースの工業製品の生産のために、バイオリファイナリーの炭水化物誘導体のトップ10に含まれています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722081-5G:
722081-BULK:
722081-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niki Poulopoulou et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Intending to expand the thermo-physical properties of bio-based polymers, furan-based thermoplastic polyesters were synthesized following the melt polycondensation method. The resulting polymers, namely, poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) (PEF), poly(propylene 2,5-furandicarboxylate) (PPF), poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) (PBF) and poly(1,4-cyclohexanedimethylene 2,5-furandicarboxylate) (PCHDMF) are used in blends
Crystalline Capsules: Metal?Organic Frameworks Locked by Size?Matching Ligand Bolts.
Wang H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(20), 5966-5970 (2015)
The furan counterpart of poly (ethylene terephthalate): An alternative material based on renewable resources.
Gandini A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(1), 295-298 (2009)
Giulia Guidotti et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-05-06)
Biopolymers are gaining increasing importance as substitutes for plastics derived from fossil fuels, especially for packaging applications. In particular, furanoate-based polyesters appear as the most credible alternative due to their intriguing physic/mechanical and gas barrier properties. In this study, block
Synthesis and properties of a bio-based epoxy resin from 2, 5-furandicarboxylic acid (FDCA).
Deng J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(21), 15930-15939 (2015)