Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-ピラゾールジカルボン酸 一水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
174.11
Beilstein:
147821
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
InChI Key
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P56801-BULK:
P56801-5G:
P56801-25G:
P56801-VAR:
P56801-1G:
P56801-1KG:
試験成績書(COA)