Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(メチルスルファニル)チオフェノール
96%
別名:
4-(メチルチオ)フェニルメルカプタン, 4-(メチルチオ)ベンゼンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥34,500
¥34,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥34,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8S2
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
19-23 °C
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI Key
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
662496-1G:
662496-BULK:
662496-10G:
662496-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)