Merck
650277
Sigma-Aldrich
1-シクロヘキセン-1-イル-ボロン酸ピナコールエステル
別名:
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,000
¥34,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21BO2
CAS番号:
分子量:
208.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI Key
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.0 °F
引火点(℃)
103.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
650277-VAR:
650277-500MG:
650277-BULK:
650277-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)