Merck
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
別名:
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
溶解性
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
詳細
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
659738-BULK:
659738-VAR:
659738-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)