Merck
328383
Sigma-Aldrich
テレフタル酸モノ-メチル
97%
別名:
4-(Carbomethoxy)benzoic acid, Hydrogen methyl terephthalate, Methyl 4-carboxybenzoate, Methyl p-phthalate, p-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, p-Carbomethoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,980
25 G
¥11,400
¥4,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,980
25 G
¥11,400
About This Item
化学式:
4-(HO2C)C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1911082
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
220-223 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328383-BULK:
328383-25G:
328383-5G:
328383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A E Cury et al.
Journal of medical and veterinary mycology : bi-monthly publication of the International Society for Human and Animal Mycology, 24(2), 161-164 (1986-04-01)
Some of the lipids described in many fungi were found in Madurella grisea, in addition to other diethyl ether-soluble components with peculiar characteristics. One fraction structurally related to ethane diol (ethylene glycol) accounted for about 41% and a compound identified
The inhibitory effect of new hydroxamic acid derivatives on melanogenesis.
Baek HS, et al.
ChemInform, 39(23) (2008)
Li J, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(3), 223-232 (2005)