蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.3 mmHg ( 20 °C)
分子量
average Mn ~14,600
組成
PEG, 82.5 wt. %
pH
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
表面張力
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
粘度
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
542342-VAR:
542342-250G:
542342-BULK:
542342-1KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.