Merck
659290
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-メトキシ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,030
25 G
¥18,800
¥5,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,030
25 G
¥18,800
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.563
bp
271 °C
密度
1.520 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
659290-5G:
659290-VAR:
659290-BULK:
659290-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)