Merck
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
分子量:
292.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
57-61 °C
SMILES記法
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
665304-BULK:
665304-1G:4548173997605
665304-10G:4548173997599
665304-VAR:
試験成績書(COA)