Merck
716413
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-メチル安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,660
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,660
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO2
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
136-140 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
716413-BULK:
716413-1G:
716413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)