Merck
658057
Sigma-Aldrich
L-システイン-13C315N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
別名:
(R)-2-アミノ-3-メルカプトプロピオン酸-13C315N, 13Cおよび15N標識化L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
658057-100MG:
658057-BULK:
658057-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS