Merck
701424
Sigma-Aldrich
L-システイン-2,3,3-d3
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCD2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
mp
220 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(S)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-RBXBQAPRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701424-BULK:
701424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)