Merck
C3633
シスタチオニン
≥90% (HPLC)
別名:
DL,DL-allo-シスタチオニン, S-(2-アミノ-2-カルボキシエチル)ホモシステイン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
HOOCCH(NH2)CH2CH2SCH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
222.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-613-7
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
シスタチオニン, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Biochem/physiol Actions
Cystathionine is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine. Cystathionine is used as a substrate to differentiate and analyze cystathionine gamma-lyase(s).
Preparation Note
Stekolの方法によって調製されています
Other Notes
4つの立体異性体の混合物。L-,D-,L-アロ- および D-アロ-シスタチオニン。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C3633-25MG: + C3633-500MG: + C3633-100MG: + C3633-BULK: + C3633-VAR: + C3633-1G: + C3633-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)