Merck
426245
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCD2CD2NH2
CAS番号:
分子量:
64.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426245-1G-PW:
426245-1G:4548173367132
426245-VAR:
426245-BULK:
426245-250MG-PW:
426245-250MG:4548173367149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)