Merck
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D2H5NO2S
CAS番号:
分子量:
123.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98% D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900206-BULK:
900206-VAR:
試験成績書(COA)