Merck
609129
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥200,000
¥200,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥200,000
About This Item
化学式:
HSCH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
122.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥200,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609129-BULK:
609129-100MG:
609129-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)