Merck
607770
Sigma-Aldrich
L-スレオニン-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥141,000
250 MG
¥311,000
500 MG
¥417,000
¥141,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥141,000
250 MG
¥311,000
500 MG
¥417,000
About This Item
化学式:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
124.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥141,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
607770-250MG:
607770-100MG:
607770-BULK:
607770-500MG:
607770-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1