Merck
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane
97%
別名:
Dicyclohexyl(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31O2P
CAS番号:
分子量:
346.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
82-85 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
InChI Key
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 鈴木クロスカップリング反応に用いるパラジウムP,O-配位子触媒の調製に用いる配位子
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
655406-VAR:
655406-BULK:
655406-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)