主要文書
8.00691
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
別名:
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O6S · 2H2O
CAS番号:
分子量:
254.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-555-6
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
有効性
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
109-117 °C (anhydrous substance)
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
soluble 987 g/L
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
310 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
InChI Key
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1