Merck
405175
Sigma-Aldrich
IR-1048
Dye content 97 %
別名:
1-ブチル-2-[2-[3-[(1-ブチル-6-クロロベンゾ[cd]インドール-2(1H)-イリデン)エチリデン]-2-クロロ-1-シクロヘキセン-1-イル]エテニル]-6-クロロベンゾ[cd]インドリウムテトラフルオロホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥36,900
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥36,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H38BCl3F4N2
CAS番号:
分子量:
739.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
組成
Dye content, 97%
品質水準
mp
230 °C (dec.) (lit.)
λmax
1048 nm in ethanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCN1/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCC)c4ccc(Cl)c5cccc3c45)=C2Cl)c6cccc7c(Cl)ccc1c67
InChI
1S/C40H38Cl3N2.BF4/c1-3-5-24-44-34(30-14-8-12-28-32(41)18-22-36(44)38(28)30)20-16-26-10-7-11-27(40(26)43)17-21-35-31-15-9-13-29-33(42)19-23-37(39(29)31)45(35)25-6-4-2;2-1(3,4)5/h8-9,12-23H,3-7,10-11,24-25H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
IKZNCEDZIQWVNS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • pH応答性のセラノスティックなコロイドソーム薬物担体:この研究では、第II近赤外光学窓を用いた標的血栓溶解療法用のpH応答性のセラノスティックな薬物担体を示しています。IR-1048を用いたこれらの担体のリアルタイムイメージング性能に重点を置いて、薬物送達研究に重要であることを示しています(Y Ye, Z Chen, S Zhang, et al., 2022)。
  • 標的ナノボディ複合体増強光力学療法:この論文では、第II NIR/光音響シグナルレポーターとして機能するIR-1048を用いた肺癌の標的療法について検討しています。この研究は、がん治療に重点を置いている創薬化学者にとって有用です(Q Zhang, L Wu, S Liu, et al., 2020)。
特徴および利点
Qスイッチ赤外レ-ザ-用色素
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
405175-BULK:
405175-VAR:
405175-100MG:4548173146324
405175-500MG:4548173146331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.